Principaux documents
ENA018107094
Enamine
3-(morpholine-4-sulfonyl)benzohydrazide
100 MG
81,90 €
250 MG
114,40 €
500 MG
215,80 €
1 G
317,20 €
2.5 G
621,40 €
5 G
919,10 €
10 G
1 362,40 €
Réf. du fournisseur: EN300-03577-100MG
81,90 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Changer de vue
100 MG
81,90 €
250 MG
114,40 €
500 MG
215,80 €
1 G
317,20 €
2.5 G
621,40 €
5 G
919,10 €
10 G
1 362,40 €
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
285.32
Numéro MDL:
Réf. du fournisseur: EN300-03577-100MG
81,90 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Iupac Name
3-(4-morpholinylsulfonyl)benzohydrazide
Inchi Code
1S/C11H15N3O4S/c12-13-11(15)9-2-1-3-10(8-9)19(16,17)14-4-6-18-7-5-14/h1-3,8H,4-7,12H2,(H,13,15)
Clé InChI
FWIFKKUOURUDNG-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-03577
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-03577