Principaux documents
ENA018106556
Enamine
7-thia-9,11-diazatricyclo[6.4.0.0,2,6]dodeca-1(12),2(6),8,10-tetraene-12-thiol
100 MG
68,90 €
250 MG
97,50 €
500 MG
154,70 €
1 G
197,60 €
2.5 G
416,00 €
5 G
820,30 €
10 G
1 601,60 €
Réf. du fournisseur: EN300-02993-100MG
68,90 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Changer de vue
100 MG
68,90 €
250 MG
97,50 €
500 MG
154,70 €
1 G
197,60 €
2.5 G
416,00 €
5 G
820,30 €
10 G
1 601,60 €
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
208.31
Numéro MDL:
Réf. du fournisseur: EN300-02993-100MG
68,90 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Iupac Name
1,5,6,7-tetrahydro-4H-cyclopenta[4,5]thieno[2,3-d]pyrimidine-4-thione
Inchi Code
1S/C9H8N2S2/c12-8-7-5-2-1-3-6(5)13-9(7)11-4-10-8/h4H,1-3H2,(H,10,11,12)
Clé InChI
UZIFVIYMKOHMQD-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-02993
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-02993