Key Documents
ENA018105365
Enamine
N,N'-bis[2-(4-methoxyphenyl)ethyl]propanediamide
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
370.45
Numéro MDL:
Iupac Name
N~1~,N~3~-bis[2-(4-methoxyphenyl)ethyl]malonamide
Inchi Code
1S/C21H26N2O4/c1-26-18-7-3-16(4-8-18)11-13-22-20(24)15-21(25)23-14-12-17-5-9-19(27-2)10-6-17/h3-10H,11-15H2,1-2H3,(H,22,24)(H,23,25)
Clé InChI
BKOWFUHGWRIXDG-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-01358
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-01358