Principaux documents
ENA018105132
Enamine
5-(3-fluorophenoxy)-3-methyl-1-phenyl-1H-pyrazole-4-carbaldehyde
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
296.3
Numéro MDL:
Pf
210-212
Iupac Name
5-(3-fluorophenoxy)-3-methyl-1-phenyl-1H-pyrazole-4-carbaldehyde
Inchi Code
1S/C17H13FN2O2/c1-12-16(11-21)17(22-15-9-5-6-13(18)10-15)20(19-12)14-7-3-2-4-8-14/h2-11H,1H3
Clé InChI
PGCLRPPPHZSBNM-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-01087
Melting Point
210-212
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-01087