Principaux documents
ENA018104868
Enamine
2-(6-methoxynaphthalen-2-yl)quinoline-4-carboxylic acid
100 MG
141,70 €
250 MG
202,80 €
500 MG
319,80 €
1 G
409,50 €
2.5 G
804,70 €
5 G
1 189,50 €
10 G
1 765,40 €
Réf. du fournisseur: EN300-00800-100MG
141,70 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Changer de vue
100 MG
141,70 €
250 MG
202,80 €
500 MG
319,80 €
1 G
409,50 €
2.5 G
804,70 €
5 G
1 189,50 €
10 G
1 765,40 €
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
329.36
Numéro MDL:
Réf. du fournisseur: EN300-00800-100MG
141,70 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Pf
258-259
Iupac Name
2-(6-methoxy-2-naphthyl)-4-quinolinecarboxylic acid
Inchi Code
1S/C21H15NO3/c1-25-16-9-8-13-10-15(7-6-14(13)11-16)20-12-18(21(23)24)17-4-2-3-5-19(17)22-20/h2-12H,1H3,(H,23,24)
Clé InChI
GOGMULHCVISZHY-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-00800
Melting Point
258-259
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-00800