Principaux documents
ENA018104586
Enamine
3-[(4-methylpiperazin-1-yl)sulfonyl]benzoic acid
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
284.34
Numéro MDL:
Iupac Name
3-[(4-methyl-1-piperazinyl)sulfonyl]benzoic acid
Inchi Code
1S/C12H16N2O4S/c1-13-5-7-14(8-6-13)19(17,18)11-4-2-3-10(9-11)12(15)16/h2-4,9H,5-8H2,1H3,(H,15,16)
Clé InChI
VJVSNPXBBRHNRF-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-00491
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-00491