Principaux documents
CO1H9902D0D0
CombiPhos Catalysts Inc
5-bromo-2-(fluoromethyl)pyridine
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
190.01
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Iupac Name
5-bromo-2-(fluoromethyl)pyridine
Inchi Code
1S/C6H5BrFN/c7-5-1-2-6(3-8)9-4-5/h1-2,4H,3H2
Clé InChI
MDPUZNNCAZLLIA-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
US