Principaux documents
CO1H9538BFD7
CombiPhos Catalysts Inc
5-bromo-1-(tetrahydro-2H-pyran-4-yl)-4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-1H-1,2,3-triazole
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
358.04
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Iupac Name
5-bromo-1-(tetrahydro-2H-pyran-4-yl)-4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-1H-1,2,3-triazole
Inchi Code
1S/C13H21BBrN3O3/c1-12(2)13(3,4)21-14(20-12)10-11(15)18(17-16-10)9-5-7-19-8-6-9/h9H,5-8H2,1-4H3
Clé InChI
GQLULKDFVZCPFW-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
US