Principaux documents
CO1H324AB46A
CombiPhos Catalysts Inc
5-iodo-3,4-dihydro-2H-pyran
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
210.01
Iupac Name
5-iodo-3,4-dihydro-2H-pyran
Inchi Code
1S/C5H7IO/c6-5-2-1-3-7-4-5/h4H,1-3H2
Clé InChI
UOQIUTMODXMIHV-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
US