Principaux documents
CO1H324A9AA1
CombiPhos Catalysts Inc
tert-butyl 3-(3-bromo-5-methoxyphenyl)azetidine-1-carboxylate
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
342.23
Iupac Name
tert-butyl 3-(3-bromo-5-methoxyphenyl)azetidine-1-carboxylate
Inchi Code
1S/C15H20BrNO3/c1-15(2,3)20-14(18)17-8-11(9-17)10-5-12(16)7-13(6-10)19-4/h5-7,11H,8-9H2,1-4H3
Clé InChI
NBKINBHITDBORM-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
US