CO1H324A9167
CombiPhos Catalysts Inc
3-(THIOPHEN-2-YL)PYRIDIN-4-AMINE
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
176.24
Iupac Name
3-(2-thienyl)-4-pyridinamine
Inchi Code
1S/C9H8N2S/c10-8-3-4-11-6-7(8)9-2-1-5-12-9/h1-6H,(H2,10,11)
Clé InChI
ONFQJPVASMRELV-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
US