Principaux documents
CO1H324A86ED
CombiPhos Catalysts Inc
4-Bromo-3-(iso-propyl)pyridine
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
200.08
Iupac Name
4-bromo-3-isopropylpyridine
Inchi Code
1S/C8H10BrN/c1-6(2)7-5-10-4-3-8(7)9/h3-6H,1-2H3
Clé InChI
IMJAFGDJGKKGML-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
US