Principaux documents
CO1H324A7506
CombiPhos Catalysts Inc
1-isobutyl-4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-1H-imidazole
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
250.15
Iupac Name
1-isobutyl-4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-1H-imidazole
Inchi Code
1S/C13H23BN2O2/c1-10(2)7-16-8-11(15-9-16)14-17-12(3,4)13(5,6)18-14/h8-10H,7H2,1-6H3
Clé InChI
ALDHMJRWJYZJPP-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
US