Principaux documents
CO1H324A5D06
CombiPhos Catalysts Inc
5-(CYCLOPROPYL)-2-TRIFLUOROMETHYLPYRIDINE-4-BORONIC ACID
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
230.98
Iupac Name
(5-cyclopropyl-2-(trifluoromethyl)pyridin-4-yl)boronic acid
Inchi Code
1S/C9H9BF3NO2/c11-9(12,13)8-3-7(10(15)16)6(4-14-8)5-1-2-5/h3-5,15-16H,1-2H2
Clé InChI
UODQSACIVCCLBV-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
US