Principaux documents
COMH97F0E2E3
Combi-Blocks, Inc.
N2-[2-(Trifluoromethyl)phenyl]pyrimidine-2,5-diamine
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
254.21
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Iupac Name
N2-(2-(trifluoromethyl)phenyl)pyrimidine-2,5-diamine
Inchi Code
1S/C11H9F3N4/c12-11(13,14)8-3-1-2-4-9(8)18-10-16-5-7(15)6-17-10/h1-6H,15H2,(H,16,17,18)
Clé InChI
WMONYJWTGPZHSV-UHFFFAOYSA-N
Purity
97%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?JN-6408
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?JN-6408