Principaux documents
COMH95E96C0D
Combi-Blocks, Inc.
8-Fluoro-2-methoxyquinoline
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
177.18
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Iupac Name
8-fluoro-2-methoxyquinoline
Inchi Code
1S/C10H8FNO/c1-13-9-6-5-7-3-2-4-8(11)10(7)12-9/h2-6H,1H3
Clé InChI
MIOIKPFFCHXRQK-UHFFFAOYSA-N
Purity
96%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?OT-5516
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?OT-5516