Principaux documents
COMH95E96BDD
Combi-Blocks, Inc.
[1-(4-Bromophenyl)piperidin-4-yl]methanol
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
270.17
Numéro MDL:
Iupac Name
[1-(4-bromophenyl)-4-piperidinyl]methanol
Inchi Code
1S/C12H16BrNO/c13-11-1-3-12(4-2-11)14-7-5-10(9-15)6-8-14/h1-4,10,15H,5-9H2
Clé InChI
XQNNBADOYYSJSO-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?OT-5405
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?OT-5405