Principaux documents
COMH95E962DA
Combi-Blocks, Inc.
Benzyl N-(4-bromothiophen-2-yl)carbamate
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
312.19
Numéro MDL:
Iupac Name
benzyl (4-bromothiophen-2-yl)carbamate
Inchi Code
1S/C12H10BrNO2S/c13-10-6-11(17-8-10)14-12(15)16-7-9-4-2-1-3-5-9/h1-6,8H,7H2,(H,14,15)
Clé InChI
PPBUXZXNJRMROJ-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Refrigerated
Purity
98%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?HI-2441
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?HI-2441