Key Documents
COMH95E955FD
Combi-Blocks, Inc.
Ethyl 1-bromo-2-naphthoate
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
279.13
Numéro MDL:
Iupac Name
ethyl 1-bromo-2-naphthoate
Inchi Code
1S/C13H11BrO2/c1-2-16-13(15)11-8-7-9-5-3-4-6-10(9)12(11)14/h3-8H,2H2,1H3
Clé InChI
TXDQMAGPAKABJU-UHFFFAOYSA-N
Purity
97%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?HG-1662
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?HG-1662