Principaux documents
COMH93D66ABF
Combi-Blocks, Inc.
Dimethyl octafluoroadipate
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
318.12
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Iupac Name
dimethyl 2,2,3,3,4,4,5,5-octafluorohexanedioate
Inchi Code
1S/C8H6F8O4/c1-19-3(17)5(9,10)7(13,14)8(15,16)6(11,12)4(18)20-2/h1-2H3
Clé InChI
XPXVIIILXUOEQA-UHFFFAOYSA-N
Purity
97%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QF-8234
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QF-8234