Principaux documents
COMH93D66A15
Combi-Blocks, Inc.
3,5-Di-tert-butyl-4-hydroxycinnamic acid
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
276.38
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Iupac Name
(2E)-3-(3,5-ditert-butyl-4-hydroxyphenyl)-2-propenoic acid
Inchi Code
1S/C17H24O3/c1-16(2,3)12-9-11(7-8-14(18)19)10-13(15(12)20)17(4,5)6/h7-10,20H,1-6H3,(H,18,19)/b8-7+
Clé InChI
CTYWXRDQWMRIIM-BQYQJAHWSA-N
Température de stockage
Refrigerated
Purity
95%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QF-7618
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QF-7618