Principaux documents
COMH93D65AE5
Combi-Blocks, Inc.
4-Benzoyl-4'-bromobiphenyl
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
337.22
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Iupac Name
(4'-bromo[1,1'-biphenyl]-4-yl)(phenyl)methanone
Inchi Code
1S/C19H13BrO/c20-18-12-10-15(11-13-18)14-6-8-17(9-7-14)19(21)16-4-2-1-3-5-16/h1-13H
Clé InChI
ITMLYLPKSFZCJK-UHFFFAOYSA-N
Purity
98%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?OR-4068
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?OR-4068