Principaux documents
COMH93D651AE
Combi-Blocks, Inc.
3,3-Difluoropiperidine-1-sulfonyl chloride
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
219.64
Numéro MDL:
Iupac Name
3,3-difluoropiperidine-1-sulfonyl chloride
Inchi Code
1S/C5H8ClF2NO2S/c6-12(10,11)9-3-1-2-5(7,8)4-9/h1-4H2
Clé InChI
KQVAABHIYFTFQR-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?HF-9956
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?HF-9956