Principaux documents
COMH93D5CAD2
Combi-Blocks, Inc.
Ethyl 5-methylthiophene-2-carboxylate
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
170.23
Numéro MDL:
Iupac Name
ethyl 5-methyl-2-thiophenecarboxylate
Inchi Code
1S/C8H10O2S/c1-3-10-8(9)7-5-4-6(2)11-7/h4-5H,3H2,1-2H3
Clé InChI
NYXZOVWQCSRKMZ-UHFFFAOYSA-N
Purity
98%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?HA-7781
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?HA-7781