Principaux documents
COMH93D5C6B6
Combi-Blocks, Inc.
Disodium DL-malate hydrate
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
196.07
Numéro MDL:
Iupac Name
disodium 2-hydroxysuccinate hydrate
Inchi Code
1S/C4H6O5.2Na.H2O/c5-2(4(8)9)1-3(6)7;;;/h2,5H,1H2,(H,6,7)(H,8,9);;;1H2/q;2*+1;/p-2
Clé InChI
JHLALIGYBAKQQI-UHFFFAOYSA-L
Purity
98%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?HA-6216
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?HA-6216