Principaux documents
COMH93D5BD5A
Combi-Blocks, Inc.
1-Bromo-3-chloropropan-2-ol
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
173.44
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Iupac Name
1-bromo-3-chloro-2-propanol
Inchi Code
1S/C3H6BrClO/c4-1-3(6)2-5/h3,6H,1-2H2
Clé InChI
TVDCSPSRGSLXOV-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?HA-2538
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?HA-2538