Principaux documents
COMH4211D3FE
Combi-Blocks, Inc.
Ethyl 5-acetyl-2-ethoxybenzoate
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
236.27
Numéro MDL:
Iupac Name
ethyl 5-acetyl-2-ethoxybenzoate
Inchi Code
1S/C13H16O4/c1-4-16-12-7-6-10(9(3)14)8-11(12)13(15)17-5-2/h6-8H,4-5H2,1-3H3
Clé InChI
YXLALZDDWWTPFS-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Refrigerated
Purity
98%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QF-7852
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QF-7852