Principaux documents
COMH4211D204
Combi-Blocks, Inc.
2-Phenylpyridine 1-oxide
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
171.2
Numéro MDL:
Iupac Name
2-phenylpyridine 1-oxide
Inchi Code
1S/C11H9NO/c13-12-9-5-4-8-11(12)10-6-2-1-3-7-10/h1-9H
Clé InChI
MZBZERKDGUOLBE-UHFFFAOYSA-N
Purity
98%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QD-9616
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QD-9616