Principaux documents
COMH4211C362
Combi-Blocks, Inc.
2,2-Difluoro-2-(4-fluorophenyl)ethanol
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
176.14
Numéro MDL:
Iupac Name
2,2-difluoro-2-(4-fluorophenyl)ethanol
Inchi Code
1S/C8H7F3O/c9-7-3-1-6(2-4-7)8(10,11)5-12/h1-4,12H,5H2
Clé InChI
XGRLFKUJAPXWHO-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QD-8828
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QD-8828