Principaux documents
COMH4211B846
Combi-Blocks, Inc.
1,7-Naphthalenediol, 6-(hydroxymethyl)-
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
190.2
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Iupac Name
6-(hydroxymethyl)naphthalene-1,7-diol
Inchi Code
1S/C11H10O3/c12-6-8-4-7-2-1-3-10(13)9(7)5-11(8)14/h1-5,12-14H,6H2
Clé InChI
GCARUNVWBWVAJT-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QD-5182
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QD-5182