Principaux documents
COMH42119F0F
Combi-Blocks, Inc.
Dimethyl 2-((1H-imidazol-2-yl)methyl)malonate
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
212.21
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Iupac Name
dimethyl 2-((1H-imidazol-2-yl)methyl)malonate
Inchi Code
1S/C9H12N2O4/c1-14-8(12)6(9(13)15-2)5-7-10-3-4-11-7/h3-4,6H,5H2,1-2H3,(H,10,11)
Clé InChI
SHJAYGJMPRNLDY-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Refrigerated
Purity
96%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?HI-2404
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?HI-2404