Principaux documents
COMH42116C5A
Combi-Blocks, Inc.
1-(4-Bromophenyl)piperidin-4-amine
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
255.16
Numéro MDL:
Iupac Name
1-(4-bromophenyl)-4-piperidinamine
Inchi Code
1S/C11H15BrN2/c12-9-1-3-11(4-2-9)14-7-5-10(13)6-8-14/h1-4,10H,5-8,13H2
Clé InChI
MSRULTHBAHWIAW-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?AM-2238
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?AM-2238