Key Documents
COMH42116C36
Combi-Blocks, Inc.
2-[(2-Aminoethyl)amino]-4-bromobenzonitrile hydrochloride
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
276.56
Numéro MDL:
Iupac Name
2-((2-aminoethyl)amino)-4-bromobenzonitrile hydrochloride
Inchi Code
1S/C9H10BrN3.ClH/c10-8-2-1-7(6-12)9(5-8)13-4-3-11;/h1-2,5,13H,3-4,11H2;1H
Clé InChI
BANOOLZCCIWRAM-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?AN-6367
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?AN-6367