Key Documents
COMH30377670
Combi-Blocks, Inc.
4-N-Butylbenzamide
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
177.25
Numéro MDL:
Iupac Name
4-butylbenzamide
Inchi Code
1S/C11H15NO/c1-2-3-4-9-5-7-10(8-6-9)11(12)13/h5-8H,2-4H2,1H3,(H2,12,13)
Clé InChI
KFINRIKJBULSTD-UHFFFAOYSA-N
Purity
97%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QF-8677
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QF-8677