Principaux documents
COMH303775C2
Combi-Blocks, Inc.
4-Aminoquinazoline-8-carbonitrile
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
170.17
Numéro MDL:
Iupac Name
4-aminoquinazoline-8-carbonitrile
Inchi Code
1S/C9H6N4/c10-4-6-2-1-3-7-8(6)12-5-13-9(7)11/h1-3,5H,(H2,11,12,13)
Clé InChI
WEZYVZZEECYURX-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Refrigerated
Purity
95%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?SH-7265
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?SH-7265