Principaux documents
COMH2F649E2E
Combi-Blocks, Inc.
1-(4-Methyl-2-nitrophenyl)pyrrolidin-2-one
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
220.23
Numéro MDL:
Iupac Name
1-(4-methyl-2-nitrophenyl)-2-pyrrolidinone
Inchi Code
1S/C11H12N2O3/c1-8-4-5-9(10(7-8)13(15)16)12-6-2-3-11(12)14/h4-5,7H,2-3,6H2,1H3
Clé InChI
KHURAQOGOUTZAW-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?SH-7106
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?SH-7106