Principaux documents
COMH2F649D17
Combi-Blocks, Inc.
Methyl 3-(6-chloro-2-oxo-1,3-benzoxazol-3-yl)propanoate
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
255.66
Numéro MDL:
Iupac Name
methyl 3-(6-chloro-2-oxobenzo[d]oxazol-3(2H)-yl)propanoate
Inchi Code
1S/C11H10ClNO4/c1-16-10(14)4-5-13-8-3-2-7(12)6-9(8)17-11(13)15/h2-3,6H,4-5H2,1H3
Clé InChI
MITUREVWIQMTHT-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Refrigerated
Purity
98%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?IN-0585
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?IN-0585