Principaux documents
COMH11E51D97
Combi-Blocks, Inc.
2,2,2-Trifluoro-N-(2-fluoro-6-methylphenyl)acetamide
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
221.15
Numéro MDL:
Iupac Name
2,2,2-trifluoro-N-(2-fluoro-6-methylphenyl)acetamide
Inchi Code
1S/C9H7F4NO/c1-5-3-2-4-6(10)7(5)14-8(15)9(11,12)13/h2-4H,1H3,(H,14,15)
Clé InChI
PZEVXBMFIFGSTP-UHFFFAOYSA-N
Purity
96%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?AN-6336
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?AN-6336