Principaux documents
COMH0C955741
Combi-Blocks, Inc.
tert-Butyl N-[2-(4-bromophenoxy)ethyl]carbamate
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
316.19
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Iupac Name
tert-butyl (2-(4-bromophenoxy)ethyl)carbamate
Inchi Code
1S/C13H18BrNO3/c1-13(2,3)18-12(16)15-8-9-17-11-6-4-10(14)5-7-11/h4-7H,8-9H2,1-3H3,(H,15,16)
Clé InChI
PQRSEALCCLJIHJ-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Refrigerated
Purity
98%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?LD-2111
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?LD-2111