Principaux documents
COMH0C955713
Combi-Blocks, Inc.
4-[(Cyclopropylsulfamoyl)methyl]benzoic acid
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
255.29
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Iupac Name
4-{[(cyclopropylamino)sulfonyl]methyl}benzoic acid
Inchi Code
1S/C11H13NO4S/c13-11(14)9-3-1-8(2-4-9)7-17(15,16)12-10-5-6-10/h1-4,10,12H,5-7H2,(H,13,14)
Clé InChI
GVELEFIGMHRGII-UHFFFAOYSA-N
Purity
98%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?LD-2055
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?LD-2055