Principaux documents
COMH042394CE
Combi-Blocks, Inc.
(5,6-Dibromo-1,3-dioxooctahydro-2h-4,7-methanoisoindol-2-yl)acetic acid
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
381.02
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Iupac Name
2-((3aR,4S,5S,7R,7aS)-5,6-dibromo-1,3-dioxooctahydro-2H-4,7-methanoisoindol-2-yl)acetic acid
Inchi Code
1S/C11H11Br2NO4/c12-8-3-1-4(9(8)13)7-6(3)10(17)14(11(7)18)2-5(15)16/h3-4,6-9H,1-2H2,(H,15,16)
Clé InChI
CRKYKLQWHFYTOY-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Refrigerated
Purity
95%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QZ-9363
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QZ-9363