Principaux documents
COMH04238CEA
Combi-Blocks, Inc.
5-Bromo-2-[(3-bromobenzyl)oxy]benzaldehyde
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
370.04
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Iupac Name
5-bromo-2-[(3-bromobenzyl)oxy]benzaldehyde
Inchi Code
1S/C14H10Br2O2/c15-12-3-1-2-10(6-12)9-18-14-5-4-13(16)7-11(14)8-17/h1-8H,9H2
Clé InChI
ZTVPULNJUGYNCF-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QZ-7307
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QZ-7307