Principaux documents
COMH042386F5
Combi-Blocks, Inc.
5,6-Dimethoxy-1h-benzimidazole-2-thiol
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
210.26
Numéro MDL:
Iupac Name
5,6-dimethoxy-1H-benzimidazole-2-thiol
Inchi Code
1S/C9H10N2O2S/c1-12-7-3-5-6(4-8(7)13-2)11-9(14)10-5/h3-4H,1-2H3,(H2,10,11,14)
Clé InChI
AIPIIYXJGWHOHR-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QZ-5760
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QZ-5760