Principaux documents
COMH042386A6
Combi-Blocks, Inc.
Ethyl 3-amino-4-[(1-phenylethyl)amino]benzoate
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
284.36
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Iupac Name
ethyl 3-amino-4-[(1-phenylethyl)amino]benzoate
Inchi Code
1S/C17H20N2O2/c1-3-21-17(20)14-9-10-16(15(18)11-14)19-12(2)13-7-5-4-6-8-13/h4-12,19H,3,18H2,1-2H3
Clé InChI
FQLVXJMZSUWDOB-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QZ-5679
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QZ-5679