Principaux documents
COMH042385FC
Combi-Blocks, Inc.
3-Formylphenyl 4-chlorobenzoate
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
260.68
Numéro MDL:
Iupac Name
3-formylphenyl 4-chlorobenzoate
Inchi Code
1S/C14H9ClO3/c15-12-6-4-11(5-7-12)14(17)18-13-3-1-2-10(8-13)9-16/h1-9H
Clé InChI
LUHQOTRRNVKUFT-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QZ-5507
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QZ-5507