Key Documents
COMH042384BC
Combi-Blocks, Inc.
2-[(E)-2-(3-Nitrophenyl)vinyl]quinoline
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
276.29
Numéro MDL:
Iupac Name
2-[2-(3-nitrophenyl)vinyl]quinoline
Inchi Code
1S/C17H12N2O2/c20-19(21)16-6-3-4-13(12-16)8-10-15-11-9-14-5-1-2-7-17(14)18-15/h1-12H/b10-8+
Clé InChI
URIXDBULDXTIHZ-CSKARUKUSA-N
Purity
95%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QZ-5185
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QZ-5185