Key Documents
COMH04237D80
Combi-Blocks, Inc.
Sodium 4-methylpiperazine-1-carbodithioate
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
198.29
Numéro MDL:
Iupac Name
sodium 4-methyl-1-piperazinecarbodithioate
Inchi Code
1S/C6H12N2S2.Na/c1-7-2-4-8(5-3-7)6(9)10;/h2-5H2,1H3,(H,9,10);/q;+1/p-1
Clé InChI
JPKVEDOCKBMPHK-UHFFFAOYSA-M
Purity
95%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QZ-3309
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QZ-3309