Principaux documents
COMH04237C61
Combi-Blocks, Inc.
2-Aminobenzaldehyde phenylhydrazone
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
211.27
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Iupac Name
2-aminobenzaldehyde phenylhydrazone
Inchi Code
1S/C13H13N3/c14-13-9-5-4-6-11(13)10-15-16-12-7-2-1-3-8-12/h1-10,16H,14H2/b15-10+
Clé InChI
LCPNCBSCOIMOBC-XNTDXEJSSA-N
Température de stockage
Refrigerated
Purity
95%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QZ-3015
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QZ-3015