Principaux documents
COMH042376C3
Combi-Blocks, Inc.
3-Amino-5-methylcyclohex-2-en-1-one
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
125.17
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Iupac Name
3-amino-5-methyl-2-cyclohexen-1-one
Inchi Code
1S/C7H11NO/c1-5-2-6(8)4-7(9)3-5/h4-5H,2-3,8H2,1H3
Clé InChI
OUTDGRREBULAEH-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Refrigerated
Purity
95%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QZ-1561
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QZ-1561