Documents
COMH04234FDF
Combi-Blocks, Inc.
3-Chloro-5-phenylisothiazole-4-carbonitrile
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
220.68
Numéro MDL:
Iupac Name
3-chloro-5-phenyl-4-isothiazolecarbonitrile
Inchi Code
1S/C10H5ClN2S/c11-10-8(6-12)9(14-13-10)7-4-2-1-3-5-7/h1-5H
Clé InChI
YLULGDCWLXHHOY-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Refrigerated
Purity
95%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QY-0304
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QY-0304